Få mere at vide
Bariumiodid, ultra tør, 99,995% (metalbasis), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11343847
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11343847 25 g 25g
11333847 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 11343847 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 035679.14
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Lysfølsom og hygroskopisk
Bariumiodid bruges til at fremstille organobariumforbindelser ved at reagere med alkylkaliumforbindelser. Det er også involveret i fremstillingen af aktivt bariummetal ved at reducere med lithiumbiphenyl.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 13718-50-8
Molekylær formel BaI2
Molekylvægt (g/mol) 391.14
MDL nummer MFCD00003452
InChI nøgle SGUXGJPBTNFBAD-UHFFFAOYSA-L
IUPAC navn barium(2+)diiodid
SMIL [I-].[I-].[Ba++]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Barium iodide
Smeltepunkt 740°C
Farve Hvid
Fysisk form Perler
Mængde 25 g
Analyseprocentområde 99.995% (Metals basis)
Opløselighedsinformation Soluble in water,ethanol and acetone.
Formel vægt 391.15
Lugt Odorless
Følsomhed Hygroscopic; Light sensitive
Tæthed 5.15