Få mere at vide
Bariumiodidhydrat, 98%, til analyse, Thermo Scientific Chemicals
Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkterDescription
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Specifications
Specifications
| Kemisk navn eller materiale | Barium iodide hydrate |
| Smeltepunkt | 740,0 °C |
| Navn note | 98% |
| CAS | 85017-89-6 |
| Farve | Hvid |
| Fysisk form | Pulver |
| Mængde | 50 g |
| Emballage | Glasflaske |
| Analyseprocentområde | 97,5% min. (på tørt stof) (Argentometri) |
| Molekylær formel | BaI2 |
| Show More |
Safety and Handling
- Barium iodide hydrate
- Advarsel
- Akut toksicitet Kategori 4
- H332-Farlig ved indånding.
- H302-Farlig ved indtagelse.
- P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
- P264-Vask ansigtet, hænderne o grundigt efter brug.
- P270-Der må ikke spises, drikkes eller ryges under brugen af dette produkt.
- P301+P312-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: I tilfælde af ubehag ring til en GIFTINFORMATIO / læge /
- P330-Skyl munden.