Få mere at vide
Barium iodide hydrate, 95%
Artikelnummer. 11387098
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11387098 25 g 25g
11377098 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 11387098 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 015126.14
Request Bulk or Custom Format
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Lysfølsom og hygroskopisk
Nyttig i pyrotekniske enheder. Et reagens til let syntese af poly(phenylcarbyn).
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 13718-50-8
Molekylær formel BaI2
Molekylvægt (g/mol) 391.14
MDL nummer MFCD00003452
InChI nøgle SGUXGJPBTNFBAD-UHFFFAOYSA-L
IUPAC navn barium(2+)diiodid
SMIL [I-].[I-].[Ba++]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Barium iodide hydrate
Farve Hvid
Fysisk form Pulver
Mængde 25 g
Analyseprocentområde 95%
Opløselighedsinformation Freely soluble in water. Soluble in alcohol and acetone
Formel vægt 391.15 (Anhydrous)
Lugt Odorless
Følsomhed Hygroscopic; Light sensitive