Learn More
Barium Hydroxide, TRC
Product Code. 30343351
Change view
Click to view available options
Quantity:
25 g
Unit Size:
25g
Product Code. Quantity Unit Size
30343351 25 g 25g
1 options
Product Code. 30343351 Supplier Toronto Research Chemicals Supplier No. TRCB12899525G
 Restricted Item
Forventet forsendelse: 09-12-2026
Add to basket
Aggiungi al carrello
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Chemical Name or Material Barium hydroxide
CAS 17194-00-2
Quantity 25 g
Molecular Formula Ba H2 O2
Synonym Barium Dihydroxide, Caustic Baryta
InChI Formula InChI=1S/Ba.2H2O/h;2*1H2/q+2;;/p-2
SMILES O[Ba]O
IUPAC Name dihydroxybarium
Molecular Weight (g/mol) 171.34
Formula Weight 171.9107
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.