Få mere at vide
Bariumhydroxid, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Barium hydroxide |
| CAS | 17194-00-2 |
| Mængde | 25 g |
| Molekylær formel | Ba H2 O2 |
| Synonym | Barium Dihydroxide, Caustic Baryta |
| InChI formel | InChI=1S/Ba.2H2O/h;2*1H2/q+2;;/p-2 |
| SMIL | O[Ba]O |
| IUPAC navn | dihydroxybarium |
| Molekylvægt (g/mol) | 171.34 |
| Formel vægt | 171.9107 |