Få mere at vide
Bariumhydroxidopløsning, volumetrisk, 0,05 M Ba(OH)2 (0,1N), Solstice
Artikelnummer. 15664780 Shop alle Honeywell Fluka produkter
Skift visning
Mængde:
1 L
6 x 1 L
Pakningsstørrelse:
1 L
Pakke med 6
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15664780 1 L 1 L
15674780 6 x 1 L Pakke med 6
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15664780 Leverandør Honeywell-Fluka Leverandørnr. 350501L
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    630.00 DKK
    555.62 DKK / 1 L
    Spare 74.38 DKK
    11% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 05-01-2027
Volumetrisk, 0,05 M Ba(OH)2 (0,1N)
Solstices højkvalitets titreringsprodukter dækker hele titreringsarbejdsgangen og omfatter:
  • Opløsninger til volumetrisk titrering (syrer, baser eller salte)
  • Buffere tilgængelige som koncentrater eller klar-til-brug
  • Reagenser til kompleksometri:
    • Aminopolycarboxylsyrer (EDTA/NTA-analoger)
    • Maskeringsmidler
  • Indikatorer for volumetriske og kompleksometriske titreringer
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 17194-00-2
Molekylær formel BaH2O2
Molekylvægt (g/mol) 171.341
InChI nøgle RQPZNWPYLFFXCP-UHFFFAOYSA-L
Synonym barium hydroxide, barium 2+ dihydroxide, bariumhydroxid, aetzbaryt, barium ii hydroxide, barium 2+ hydroxide, acmc-20alr7, barium hydroxide,anhydrous, barium hydroxide anhydrous
PubChem CID 6093286
ChEBI CHEBI:32592
IUPAC navn barium(2+);dihydroxid
SMIL [OH-].[OH-].[Ba+2]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Barium hydroxide solution
Fysisk form Væske
Mængde 1 L
Lineær formel Ba(OH)2
MDL nummer MFCD00003443
FN nummer NONH for all modes of transport
Formel vægt 171,34 g/mol
Grad Volumetrisk