Få mere at vide
Bariumhydroxidokthydrat, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Barium Hydroxide Octahydrate |
| CAS | 12230-71-6 |
| Mængde | 1 g |
| Molekylær formel | BaH18O10 |
| Synonym | Barium Dihydroxide Octahydrate, Dihydroxybarium Octahydrate |
| InChI formel | InChI=1S/Ba.10H2O/h;10*1H2/q+2;;;;;;;;;;/p-2 |
| SMIL | O.O.O.O.O.O.O.O.O[Ba]O |
| IUPAC navn | dihydroxybarium; oktahydrat |
| Molekylvægt (g/mol) | 315.46 |
| Formel vægt | 315.9952 |