Få mere at vide
Bariumhydroxidokthydrat, Puriss. P.A., Reag. ISO, Reag. Ph. Eur., ≥98%, Solstice
Shop alle Honeywell Fluka produkterBeskrivelse
- Ledende i branchen i over 65 år
- Solstice leverer nu uorganiske reagenser i premium kvalitet over hele verden – med garanteret konsistens, renhed og nøjagtighed
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Barium Hydroxide Octahydrate |
| Navn note | Reag. Ph. Eur. reag. ISO |
| Fysisk form | Krystallinsk pulver |
| Mængde | 1 kg |
| Emballage | Plastflaske |
| Lineær formel | Ba(OH)2 · 8H2O |
| FN nummer | 3262 |
| Formel vægt | 315,46 g/mol |
| Procent renhed | ≥98% |
| Grad | puriss. pa |
Sikkerhed og håndtering
Produktidentifikator
- Barium hydroxide octahydrate
- Fare
- Akut toksicitet Kategori 4
- Hudætsning/hudirritation Kategori 1A
- H302-Farlig ved indtagelse.
- H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
- H332-Farlig ved indånding.
- EUH071-Ætsende for luftvejene.
- P260-Indånd ikke pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P284-[I tilfælde af utilstrækkelig ventilation], anvend åndedrætsværn.
- P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
- P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
- P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
- P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
- P308+P313-VED eksponering eller mistanke om eksponering: Søg lægehjælp.
- MIXTURE LIST-Contain: Barium hydroxide-8-hydrate