Få mere at vide
Barium Hydroxide Octahydrate, Extra Pure, SLR, Fisher Chemical™
Artikelnummer. 10794551 Shop alle Fisher Chemical produkter
Skift visning
Mængde:
500 g
1 kg
Pakningsstørrelse:
1kg
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
10794551 500 g 500g
10283560 1 kg 1kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10794551 Leverandør Fisher Chemical Leverandørnr. B/0650/53
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Kemiske identifikatorer
CAS 12230-71-6
Molekylær formel BaH18O10
Molekylvægt (g/mol) 315.46
MDL nummer MFCD00149152
InChI nøgle ZUDYPQRUOYEARG-UHFFFAOYSA-L
IUPAC navn barium(2+) octahydrate dihydroxide
SMIL O.O.O.O.O.O.O.O.[OH-].[OH-].[Ba++]
Tekniske data
Smeltepunkt 78°C
Farve White
pH 12.5
Fysisk form Solid
Mængde 500 g
Formel vægt 315.48g/mol
Emballage Plastic powder jar
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Barium hydroxide octahydrate
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1A
Faresætning
  • H302-Farlig ved indtagelse.
  • H332-Farlig ved indånding.
  • H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
  • EUH071-Ætsende for luftvejene.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.