Få mere at vide
Barium Hydroxide Octahydrate, ACS Reagent, ≥98%, Honeywell™ Fluka™
Shop alle Honeywell Fluka produkterTekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Barium Hydroxide Octahydrate |
| Smeltepunkt | 78°C |
| Farve | Colorless |
| Fysisk form | Solid |
| Mængde | 100 g |
| Lineær formel | Ba(OH)2 · 8H2O |
| FN nummer | UN3262 |
| Formel vægt | 315.46g/mol |
| Procent renhed | ≥98% |
| Grad | ACS Reagent |
| Vis mere |