Få mere at vide
Barium hydroxide octahydrate, ACS, 98+%
Artikelnummer. p-4407258
Mængde:
250 g
1 kg
Pakningsstørrelse:
1kg
250g
Artikelnummer. 11396479
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 014499.30
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 12230-71-6 | BaH18O10 | 315.46 g/mol
Anvendes til fremstilling af alkali, glas; ved vulkanisering af syntetisk gummi, alkaliserende middel i blødgøring af vand, middel til kedelskala, blødgørende vand. Bariumhydroxidoctahydrat bruges i den centromere heterochromatin-båndteknik. Det fungerer som en forløber til fremstilling af bariumtitanat, bariumsulfat, bariumphosphat og bariumsulfid. Yderligere bruges det i analytisk kemi til titrering af svage syrer, især organiske syrer. Det er involveret i fremstillingen af cyclopentanon, diacetonalkohol og D-Gulonic gamma-lacton. Ud over dette finder det anvendelse i esterhydrolyse, såsom dimethyl hendecanedioat og decarboxylering af aminosyrer.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 12230-71-6
Molekylær formel BaH18O10
Molekylvægt (g/mol) 315.46
MDL nummer MFCD00149152
InChI nøgle ZUDYPQRUOYEARG-UHFFFAOYSA-L
Synonym barium hydroxide octahydrate, unii-l5q5v03tbn, l5q5v03tbn, dihydroxybarium octahydrate, barium dihydroxide octahydrate, barium hydroxide octahydrate mi, barium hydroxide ba oh 2 , octahydrate, acmc-1an7p, barium hydroxide octa hydrate, barium hydroxide octa-hydrate
PubChem CID 17749109
SMIL O.O.O.O.O.O.O.O.[OH-].[OH-].[Ba++]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Barium hydroxide octahydrate
Smeltepunkt 78°C
Navn note For ACS analysis
Fysisk form Krystallinsk
Mængde 250 g
Analyseprocentområde >98.0%
Opløselighedsinformation Soluble in water and methanol. Slightly soluble in ethanol. Insoluble in acetone.
IUPAC navn barium(2+) octahydratdihydroxid
Formel vægt 315.48 (171.36 Anhydrous)
Grad ACS-reagens
Følsomhed Air sensitive; Hygroscopic
Tæthed 2.18
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Barium hydroxide octahydrate
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1A
Faresætning
  • H302-Farlig ved indtagelse.
  • H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
  • H332-Farlig ved indånding.
  • EUH071-Ætsende for luftvejene.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Indeholder: Barium hydroxide octahydrate