Få mere at vide
Barium hydroxide octahydrate, ACS, 98+%
Beskrivelse
Anvendes til fremstilling af alkali, glas; ved vulkanisering af syntetisk gummi, alkaliserende middel i blødgøring af vand, middel til kedelskala, blødgørende vand. Bariumhydroxidoctahydrat bruges i den centromere heterochromatin-båndteknik. Det fungerer som en forløber til fremstilling af bariumtitanat, bariumsulfat, bariumphosphat og bariumsulfid. Yderligere bruges det i analytisk kemi til titrering af svage syrer, især organiske syrer. Det er involveret i fremstillingen af cyclopentanon, diacetonalkohol og D-Gulonic gamma-lacton. Ud over dette finder det anvendelse i esterhydrolyse, såsom dimethyl hendecanedioat og decarboxylering af aminosyrer.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Barium hydroxide octahydrate |
| Smeltepunkt | 78°C |
| Navn note | For ACS analysis |
| Fysisk form | Krystallinsk |
| Mængde | 1 kg |
| Analyseprocentområde | >98.0% |
| Opløselighedsinformation | Soluble in water and methanol. Slightly soluble in ethanol. Insoluble in acetone. |
| IUPAC navn | barium(2+);dihydroxid;octahydrat |
| Formel vægt | 315.48 (171.36 Anhydrous) |
| Grad | ACS-reagens |
| Vis mere |
Sikkerhed og håndtering
- Barium hydroxide octahydrate
- Fare
- Akut toksicitet Kategori 4
- Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
- Hudætsning/hudirritation Kategori 1A
- H302-Farlig ved indtagelse.
- H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
- H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
- H332-Farlig ved indånding.
- EUH071-Ætsende for luftvejene.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
- P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
- P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
- P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
- P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
- MIXTURE LIST-Indeholder: Barium hydroxide octahydrate