Få mere at vide
Bariumhydroxidoctahydrat, 99,95%, (spormetalbasis), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-3212384 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Mængde:
5 g
25 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
25g
5g
Artikelnummer. 10492083
Brand: Thermo Scientific Acros 377820050
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 12230-71-6 | BaH18O10 | 315.46 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Til ultrasporanalyse
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 12230-71-6
Molekylær formel BaH18O10
Molekylvægt (g/mol) 315.46
MDL nummer MFCD00149152
InChI nøgle ZUDYPQRUOYEARG-UHFFFAOYSA-L
Synonym barium hydroxide octahydrate, unii-l5q5v03tbn, l5q5v03tbn, dihydroxybarium octahydrate, barium dihydroxide octahydrate, barium hydroxide octahydrate mi, barium hydroxide ba oh 2 , octahydrate, acmc-1an7p, barium hydroxide octa hydrate, barium hydroxide octa-hydrate
PubChem CID 17749109
IUPAC navn barium(2+);dihydroxid;octahydrat
SMIL O.O.O.O.O.O.O.O.[OH-].[OH-].[Ba++]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Barium hydroxide octahydrate
Smeltepunkt 78.0°C
Farve Hvid
Fysisk form Pulver, krystaller og/eller klumper
Mængde 5 g
Analyseprocentområde 99.95%
Lineær formel Ba(OH)2·8H2O
Merck Index 15, 973
Opløselighedsinformation Solubility in water: 56g/L (15°C). Other solubilities: freely soluble in methanol, slightly soluble in ethanol, practically insoluble in acetone
Formel vægt 315.48
Procent renhed 99.95%
Grad Spormetalbasis
Emballage Glasflaske
Specifik vægtfylde 2.18
Tæthed 2.1800g/mL
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Barium hydroxide octahydrate
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1A
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
Faresætning
  • H302-Farlig ved indtagelse.
  • H332-Farlig ved indånding.
  • H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
  • EUH071-Ætsende for luftvejene.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.