Få mere at vide
Bariumhydroxidokthydrat, 98+%, til analyse
Artikelnummer. 10286830 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
250 g
1 kg
5 kg
Emballage:
Plastflaske
Pakningsstørrelse:
1kg
250g
5kg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10286830 250 g Plastflaske 250g
10646422 1 kg Plastflaske 1kg
10083523 5 kg Plastflaske 5kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10286830 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 203142500
 Begrænset vare
På lager
Bariumhydroxidokthydrat, 98+%, til analyse, Mængde: 1 kg, emballage: Plastikflaske, CAS: 12230-71-6, Hvid, Kvalitet: Analyse, Smeltepunkt: 78,0 grader. C, Molekylformel: H2BaO2,8H2O, Molekylvægt: 315,48, Procents Renhed: 98+% | CAS: 12230-71-6 | BaH18O10 | 315,46 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 12230-71-6
Molekylær formel BaH18O10
Molekylvægt (g/mol) 315.46
MDL nummer MFCD00149152
InChI nøgle ZUDYPQRUOYEARG-UHFFFAOYSA-L
Synonym barium hydroxide octahydrate, unii-l5q5v03tbn, l5q5v03tbn, dihydroxybarium octahydrate, barium dihydroxide octahydrate, barium hydroxide octahydrate mi, barium hydroxide ba oh 2 , octahydrate, acmc-1an7p, barium hydroxide octa hydrate, barium hydroxide octa-hydrate
PubChem CID 17749109
SMIL O.O.O.O.O.O.O.O.[OH-].[OH-].[Ba++]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Barium hydroxide octahydrate
Smeltepunkt 78,0 °C
Farve Hvid
Fysisk form Krystaller, krystallinske flager eller pulver
Mængde 250 g
Emballage Plastflaske
Specifik vægtfylde 2.18
Analyseprocentområde 98+%
Tæthed 2.1800g/mL
Lineær formel Ba(OH)2·8H2O
Merck Index 15, 973
Opløselighedsinformation Opløselighed i vand: 56 g/L (15 °C). Andre opløseligheder: frit opløselig i methanol, let opløselig i ethanol, praktisk talt uopløselig i acetone
IUPAC navn barium(2+) octahydratdihydroxid
Formel vægt 315.48
Procent renhed ≥98%
Grad Analyser
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Barium hydroxide octahydrate
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1A
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
Faresætning
  • H302-Farlig ved indtagelse.
  • H332-Farlig ved indånding.
  • H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
  • EUH071-Ætsende for luftvejene.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.