Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Barium hydroxide octahydrate |
| Smeltepunkt | 78.0°C |
| Navn note | 98+% |
| Farve | Hvid |
| Fysisk form | Krystallinske flager |
| Mængde | 2.5 kg |
| Analyseprocentområde | 98+% |
| Lineær formel | Ba(OH)2·8H2O |
| Merck Index | 15, 973 |
| Opløselighedsinformation | Solubility in water: 56g/L (15°C). Other solubilities: freely soluble in methanol,slightly soluble in ethanol,practically insoluble in acetone |
| Vis mere |