Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Barium hydroxide octahydrate |
| Smeltepunkt | 78.0°C |
| Navn note | 98+% |
| Farve | Hvid |
| Fysisk form | Krystallinske flager |
| Mængde | 100 g |
| Analyseprocentområde | 98+% |
| Lineær formel | Ba(OH)2·8H2O |
| Merck Index | 15, 973 |
| Opløselighedsinformation | Solubility in water: 56g/L (15°C). Other solubilities: freely soluble in methanol,slightly soluble in ethanol,practically insoluble in acetone |
| Vis mere |
Sikkerhed og håndtering
- Barium hydroxide octahydrate
- Fare
- Akut toksicitet Kategori 4
- Hudætsning/hudirritation Kategori 1A
- Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
- H302-Farlig ved indtagelse.
- H332-Farlig ved indånding.
- H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
- EUH071-Ætsende for luftvejene.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
- P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
- P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
- P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
- P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.