Få mere at vide
Bariumhydroxidokthydrat, 98+%, ACS-reagens
Artikelnummer. 10404901 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
100 g
500 g
2.5 kg
Emballage:
Plastflaske
Pakningsstørrelse:
100g
2.5kg
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10404901 500 g Plastflaske 500g
10687644 100 g Plastflaske 100g
10733624 2.5 kg Plastflaske 2.5kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10404901 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 423465000
 Begrænset vare
På lager
CAS: 12230-71-6 | BaH18O10 | 315,46 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 12230-71-6
Molekylær formel BaH18O10
Molekylvægt (g/mol) 315.46
MDL nummer MFCD00149152
InChI nøgle ZUDYPQRUOYEARG-UHFFFAOYSA-L
Synonym barium hydroxide octahydrate, unii-l5q5v03tbn, l5q5v03tbn, dihydroxybarium octahydrate, barium dihydroxide octahydrate, barium hydroxide octahydrate mi, barium hydroxide ba oh 2 , octahydrate, acmc-1an7p, barium hydroxide octa hydrate, barium hydroxide octa-hydrate
PubChem CID 17749109
IUPAC navn barium(2+);dihydroxid;octahydrat
SMIL O.O.O.O.O.O.O.O.[OH-].[OH-].[Ba++]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Barium hydroxide octahydrate
Smeltepunkt 78,0 °C
Navn note 98+%
Farve Hvid
Fysisk form Krystallinske flager
Mængde 500 g
Emballage Plastflaske
Specifik vægtfylde 2.18
Analyseprocentområde 98+%
Tæthed 2.1800g/mL
Lineær formel Ba(OH)2·8H2O
Merck Index 15, 973
Opløselighedsinformation Opløselighed i vand: 56 g/L (15 °C). Andre opløseligheder: frit opløselig i methanol, let opløselig i ethanol, praktisk talt uopløselig i acetone
Formel vægt 315.48
Procent renhed ≥98%
Grad ACS-reagens