Få mere at vide
Bariumhydroxidoctahydrat, 97%, Thermo Scientific Chemicals
Beskrivelse
Bariumhydroxidoctahydrat er blevet brugt i den centromere heterochromatin-båndteknik og til at syntetisere BaTiO3. Formen Bariumhydroxid blev rapporteret at katalysere hastigheden afβ eliminering af phosphoserinrester. Det bruges også som et generelt additiv til smøremidler og fedtstoffer, sukkerfremstilling, fremstilling af sæber, fedtforsæbning og kemisk syntese af andre bariumforbindelser.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Bariumhydroxid-octahydrat er blevet brugt i den centromere heterochromatin-båndteknik og til at syntetisere BaTiO3. Formen Bariumhydroxid blev rapporteret at katalysere hastigheden afβ eliminering af phosphoserinrester. Det bruges også som et generelt additiv til smøremidler og fedtstoffer, sukkerfremstilling, fremstilling af sæber, fedtforsæbning og kemisk syntese af andre bariumforbindelser.
Opløselighed
Opløseligt i vand (72 mg/ml ved 20 °C), methanol, ethanol (let) og vand (56 mg/ml ved 15 °C). Uopløseligt i acetone (praktisk talt)
Bemærkninger
Air Sensitive. Opbevares køligt og tørt i tæt lukket beholder. Med god ventilation. Opbevares væk fra luft og oxidationsmiddel.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Barium hydroxide octahydrate |
| Smeltepunkt | 78°C |
| Mængde | 2500 g |
| Lineær formel | Ba(OH)2·8H2O |
| FN nummer | UN3262 |
| Merck Index | 14,977 |
| Opløselighedsinformation | Soluble in water (72mg/ml at 20°C),methanol,ethanol (slightly),and water (56mg/ml at 15°C). Insoluble in acetone (practically) |
| IUPAC navn | barium(2+) octahydratdihydroxid |
| Formel vægt | 315.48 (171.36 Anhydrous) |
| Procent renhed | 97% |
| Vis mere |
Sikkerhed og håndtering
- Barium hydroxide octahydrate
- Fare
- Akut toksicitet Kategori 4
- Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
- Hudætsning/hudirritation Kategori 1A
- H302-Farlig ved indtagelse.
- H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
- H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
- H332-Farlig ved indånding.
- EUH071-Ætsende for luftvejene.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
- P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
- P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
- P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
- P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
- MIXTURE LIST-Indeholder: Barium hydroxide octahydrate