Få mere at vide
Bariumhydroxidoctahydrat, 97%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11430643
Skift visning
Mængde:
10,000 g
2500 g
500 g
Pakningsstørrelse:
10000g
2500g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11430643 500 g 500g
11440643 2500 g 2500g
11450643 10,000 g 10000g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11430643 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A12714.36
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Alfa Aesar Bariumhydroxidoctahydrat, 97%, Mængde: 500 g, CAS: 12230-71-6, Smeltepunkt: 78 grader C, Molekylformel: BaH18O10, Molekylvægt: 315.461, Renhedsprocent: 97 %
Bariumhydroxidoctahydrat er blevet brugt i den centromere heterochromatin-båndteknik og til at syntetisere BaTiO3. Formen Bariumhydroxid blev rapporteret at katalysere hastigheden afβ eliminering af phosphoserinrester. Det bruges også som et generelt additiv til smøremidler og fedtstoffer, sukkerfremstilling, fremstilling af sæber, fedtforsæbning og kemisk syntese af andre bariumforbindelser.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Bariumhydroxid-octahydrat er blevet brugt i den centromere heterochromatin-båndteknik og til at syntetisere BaTiO3. Formen Bariumhydroxid blev rapporteret at katalysere hastigheden afβ eliminering af phosphoserinrester. Det bruges også som et generelt additiv til smøremidler og fedtstoffer, sukkerfremstilling, fremstilling af sæber, fedtforsæbning og kemisk syntese af andre bariumforbindelser.
Opløselighed
Opløseligt i vand (72 mg/ml ved 20 °C), methanol, ethanol (let) og vand (56 mg/ml ved 15 °C). Uopløseligt i acetone (praktisk talt)
Bemærkninger
Air Sensitive. Opbevares køligt og tørt i tæt lukket beholder. Med god ventilation. Opbevares væk fra luft og oxidationsmiddel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 12230-71-6
Molekylær formel BaH18O10
Molekylvægt (g/mol) 315.46
MDL nummer MFCD00149152
InChI nøgle ZUDYPQRUOYEARG-UHFFFAOYSA-L
Synonym barium hydroxide octahydrate, unii-l5q5v03tbn, l5q5v03tbn, dihydroxybarium octahydrate, barium dihydroxide octahydrate, barium hydroxide octahydrate mi, barium hydroxide ba oh 2 , octahydrate, acmc-1an7p, barium hydroxide octa hydrate, barium hydroxide octa-hydrate
PubChem CID 17749109
SMIL O.O.O.O.O.O.O.O.[OH-].[OH-].[Ba++]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Barium hydroxide octahydrate
Smeltepunkt 78°C
Mængde 500 g
Lineær formel Ba(OH)2·8H2O
FN nummer UN3262
Merck Index 14,977
Opløselighedsinformation Soluble in water (72mg/ml at 20°C),methanol,ethanol (slightly),and water (56mg/ml at 15°C). Insoluble in acetone (practically)
IUPAC navn barium(2+);dihydroxid;octahydrat
Formel vægt 315.48 (171.36 Anhydrous)
Procent renhed 97%
Lugt Odorless
Følsomhed Air Sensitive
Tæthed 2.18
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Barium hydroxide octahydrate
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1A
Faresætning
  • H302-Farlig ved indtagelse.
  • H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
  • H332-Farlig ved indånding.
  • EUH071-Ætsende for luftvejene.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: barium hydroxide octahydrate