Få mere at vide
Barium Hydroxide Monohydrate, purum p.a., ≥98.0% (T), Honeywell™
Shop alle Honeywell Research Chemicals produkterBeskrivelse
- Products with a guarantee certificate and/or suitable for the stated analytical application.
Tekniske data
Tekniske data
| Kogepunkt | 780°C |
| Kemisk navn eller materiale | Barium Hydroxide Monohydrate |
| Farve | White |
| pH | 13.1 (21.0g/L at 25°C) |
| Mængde | 100 g |
| Lineær formel | Ba(OH)2 · H2O |
| FN nummer | UN3262 |
| Formel vægt | 189.36g/mol |
| Procent renhed | ≥98.0% (T) |
| Grad | purum p.a. |
| Vis mere |