Få mere at vide
Barium hydroxide monohydrate, 95%
Artikelnummer. 15422537
Skift visning
Mængde:
100 g
500 g
Pakningsstørrelse:
100g
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15422537 500 g 500g
15412537 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15422537 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 045888.36
Request Bulk or Custom Format
CAS: 22326-55-2 | BaH4O3 | 189.356 g/mol
Bariumhydroxidmonohydrat bruges til vandrensning. Det bruges til at fremstille smøre- og olieadditiver samt en forløber for andre bariumforbindelser. Det bruges også til at dehydrere og fjerne sulfat fra forskellige produkter.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 22326-55-2
Molekylær formel BaH4O3
Molekylvægt (g/mol) 189.356
MDL nummer MFCD00149151
InChI nøgle GKQTUHKAQKWLIN-UHFFFAOYSA-L
Synonym barium hydroxide monohydrate, barium hydroxide ba oh 2 , monohydrate, bariumdiol hydrate, barium hydroxide hydrate trace metals basis, barium hydroxide monohydrate, purum p.a t
PubChem CID 16211219
IUPAC navn barium(2+);dihydroxid;hydrat
SMIL O.[OH-].[OH-].[Ba+2]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Barium hydroxide monohydrate
Farve Hvid
Fysisk form Krystallinsk
Mængde 500 g
Lineær formel Ba(OH)2·H2O
FN nummer UN3262
Opløselighedsinformation Soluble in water.
Formel vægt 189.38 (171.36 Anhydrous)
Procent renhed 95%
Lugt Odorless
Følsomhed Air sensitive; Hygroscopic
Tæthed 3.743 g/mL
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Barium hydroxide monohydrate
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1A
Faresætning
  • H302-Farlig ved indtagelse.
  • H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
  • H332-Farlig ved indånding.
  • EUH071-Ætsende for luftvejene.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: Barium hydroxide, monohydrate