Få mere at vide
Bariumhydroxid, vandfri, 94-98%, Thermo Scientific Chemicals
Description
Cobalt(II,III)oxid bruges i emaljer, pigmenter, porcelænsfarvestoffer, halvledere, keramik, katalyse, slibeskiver og andre områder som et vigtigt uorganisk materiale. Det er en nyttig oxidant i den kemiske industri og som katalysator for organisk syntese. Det er meget udbredt som katalysatorbærer og som elektrodeaktivt materiale. Det bruges også i seniorbriller, andre filtermaterialer, i temperatur- og gassensorer, i elektronisk keramik, i lithium-ion batterielektrodematerialer, magnetiske materialer, elektrokrome enheder og solenergiabsorbere.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Velegnet til udvikling af batterimaterialer.
Specifications
Specifications
| Kemisk navn eller materiale | Barium hydroxide |
| Smeltepunkt | 408°C |
| Navn note | anhydrous |
| Fysisk form | Pulver |
| Mængde | 50 g |
| Analyseprocentområde | 94-98% |
| Opløselighedsinformation | Soluble in water. |
| Formel vægt | 171.36 |
| Følsomhed | Air sensitive; Hygroscopic |
Safety and Handling
- Barium hydroxide, anhydrous
- Fare
- Hudætsning/hudirritation Kategori 1B
- Akut toksicitet Kategori 4
- H302-Farlig ved indtagelse.
- H332-Farlig ved indånding.
- H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
- P260-Indånd ikke pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
- P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
- P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
- P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
- P405-Opbevares under lås.
- P501-Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til de lokale/regionale/nationale/internationale forskrifter.