missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Barium Hexafluorosilicate, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Barium Hexafluorosilicate |
| CAS | 17125-80-3 |
| Molekylær formel | BaSiF6 |
| Mængde | 2.5 g |
| InChI formel | InChI=1S/Ba.F6Si/c;1-7(2,3,4,5)6/q+2;-2 |
| SMIL | [Ba+2].F[Si-2](F)(F)(F)(F)F |
| IUPAC navn | barium(2+);hexafluorosilicon(2-) |
| Molekylvægt (g/mol) | 279.4 |
| Formel vægt | 279.8726 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?