Få mere at vide
Barium hexafluoro-2,4-pentanedionate, Thermo Scientific™
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
Beskrivelse
Denne Thermo Scientific mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Barium hexafluoro-2,4-pentanedionate |
| Smeltepunkt | 220°C (decomposition) |
| Fysisk form | Pulver |
| Mængde | 1 g |
| FN nummer | UN1564 |
| Formel vægt | 551.44 |