Få mere at vide
Barium hexafluoro-2,4-pentanedionate, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 11322458
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 11322458
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 014503.03
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Denne Thermo Scientific mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 118131-57-0
Molekylær formel C10H2BaF12O4
Molekylvægt (g/mol) 551.43
MDL nummer MFCD00075633 MFCD00075633
InChI nøgle WUXISMDFUAVWSS-PAMPIZDHSA-L
Synonym barium 2+ 1,1,1,5,5,5-hexafluoro-4-oxopent-2-en-2-olate, barium 2+ ion 2z-1,1,1,5,5,5-hexafluoro-4-oxopent-2-en-2-olate
PubChem CID 44717251
IUPAC navn barium(2+) bis((2Z)-1,1,1,5,5,5-hexafluoro-4-oxopent-2-en-2-olate)
SMIL [Ba++].[O-]\C(=C/C(=O)C(F)(F)F)C(F)(F)F.[O-]\C(=C/C(=O)C(F)(F)F)C(F)(F)F
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Barium hexafluoro-2,4-pentanedionate
Smeltepunkt 220°C (decomposition)
Fysisk form Pulver
Mængde 1 g
FN nummer UN1564
Formel vægt 551.44