Få mere at vide
Bariumfluorid, ultra tør, 99,998% (metalbasis), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-7050562
Mængde:
10 g
50 g
Pakningsstørrelse:
10g
50g
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 11318937
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 038610.09
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 7787-32-8 | BaF2 | 175.32 g/mol
Bariumfluorid bruges i keramisk flusmiddel, kulbørster til elektrisk udstyr, glasfremstilling, til fremstilling af andre fluorider, krystaller til spektroskopi, elektronik og tørfilmssmøremidler. Bariumfluorid bruges i spektroskopiske komponenter. Bariumfluorid er ofte velegnet til applikationer i det passive IR-bånd (8 til 14 ?m) og bruges ofte som et viewport-vindue til termografi.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
  • Ampuleret under argon
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 7787-32-8
Molekylær formel BaF2
Molekylvægt (g/mol) 175.32
MDL nummer MFCD00003450
InChI nøgle OYLGJCQECKOTOL-UHFFFAOYSA-L
Synonym barium fluoride, baryum fluorure french, baryum fluorure, difluorobarium, barium fluoride, ultra dry, barium ii fluoride, barium fluoride, powder, nickelous sulfate; nickel ii sulfate, barium fluoride trace metals basis
PubChem CID 62670
IUPAC navn barium(2+)difluorid
SMIL [F-].[F-].[Ba++]
Tekniske data
Kogepunkt 2260°C
Kemisk navn eller materiale Barium fluoride
Smeltepunkt 1353°C
Navn note Ultra dry
Farve Hvid
Fysisk form Pulver
Mængde 10 g
Assay Procent Noter (metalbasis)
FN nummer UN1564
Merck Index 14,974
Opløselighedsinformation It is soluble in methanol,ethanol. Sparingly soluble in water.
Formel vægt 175.36
Procent renhed 99.998%
Lugt Odorless
Emballage Ampul
Følsomhed Hygroscopic
Tæthed 4.83 g/mL