Bariumfluorid bruges i keramisk flusmiddel, kulbørster til elektrisk udstyr, glasfremstilling, til fremstilling af andre fluorider, krystaller til spektroskopi, elektronik og tørfilmssmøremidler. Bariumfluorid bruges i spektroskopiske komponenter. Bariumfluorid er ofte velegnet til applikationer i det passive IR-bånd (8 til 14 ?m) og bruges ofte som et viewport-vindue til termografi.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores
Privatlivspolitik.