Bariumfluorid bruges i keramisk flusmiddel, kulbørster til elektrisk udstyr, glasfremstilling, til fremstilling af andre fluorider, krystaller til spektroskopi, elektronik og tørfilmssmøremidler. Bariumfluorid bruges i spektroskopiske komponenter. Bariumfluorid er ofte velegnet til applikationer i det passive IR-bånd (8 til 14 ?m) og bruges ofte som et viewport-vindue til termografi.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .