Få mere at vide
Barium fluoride, Puratronic™, 99.99% (metals basis)
Artikelnummer. 15485955
Skift visning
Mængde:
2.5 g
25 g
100 g
500 g
Pakningsstørrelse:
100g
2.5g
25g
500g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15485955 25 g 25g
11340849 2.5 g 2.5g
11350849 100 g 100g
11360849 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 15485955 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 010647.14
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 7787-32-8 | BaF2 | 175.32 g/mol
Bariumfluorid bruges i vinduer til termisk billedinspektion i elektriske kraftværker. Bariumfluorid kan bruges til at fremstille optiske komponenter som linser, da det er gennemsigtigt i UV (ultraviolet) og IR (infrarøde) områder. Det bruges i vinduer til IR-brændselsolieanalyse. Bariumfluorid er en af de hurtigste scintillatorer til påvisning af røntgenstråler og gammastråler. Det har vist sig at være nyttigt til påvisning af gammafotoner i PET (positronemissionstomografi), højenergineutroner, alfa- og beta-partikler. Dens modstandsdygtighed over for højenergistråling er højere end alle andre optiske fluorider. Det anvendes i metallurgi til raffinering af aluminium, produktion af svejsemidler, som præopacificeringsmiddel og i ruder frits produktion.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 7787-32-8
Molekylær formel BaF2
Molekylvægt (g/mol) 175.32
MDL nummer MFCD00003450
InChI nøgle OYLGJCQECKOTOL-UHFFFAOYSA-L
Synonym barium fluoride, baryum fluorure french, baryum fluorure, difluorobarium, barium fluoride, ultra dry, barium ii fluoride, barium fluoride, powder, nickelous sulfate; nickel ii sulfate, barium fluoride trace metals basis
PubChem CID 62670
SMIL [F-].[F-].[Ba++]
Specifikationer
Kogepunkt 2260°C
Kemisk navn eller materiale Barium fluoride
Smeltepunkt 1353°C
Fysisk form Pulver
Mængde 25 g
Assay Procent Noter (metalbasis)
FN nummer UN1564
Merck Index 14,974
Opløselighedsinformation Slightly soluble in water; soluble in methanol,and ethanol.
IUPAC navn barium(2+);difluorid
Formel vægt 175.36
Procent renhed 99.99%
Grad Puratronic
Lugt Odorless
Brydningsindeks 1.4741
Tæthed 4.83 g/mL
Visa mer Visa mindre
RUO– Kun brug til forskning
Produkttitel
Välj ett problem
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.