Få mere at vide
Barium fluoride, Puratronic™, 99.99% (metals basis)
Artikelnummer. 11350849
Mængde:
2.5 g
25 g
100 g
500 g
Pakningsstørrelse:
100g
2.5g
25g
500g
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 11350849
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 010647.22
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 7787-32-8 | BaF2 | 175.32 g/mol
Bariumfluorid bruges i vinduer til termisk billedinspektion i elektriske kraftværker. Bariumfluorid kan bruges til at fremstille optiske komponenter som linser, da det er gennemsigtigt i UV (ultraviolet) og IR (infrarøde) områder. Det bruges i vinduer til IR-brændselsolieanalyse. Bariumfluorid er en af de hurtigste scintillatorer til påvisning af røntgenstråler og gammastråler. Det har vist sig at være nyttigt til påvisning af gammafotoner i PET (positronemissionstomografi), højenergineutroner, alfa- og beta-partikler. Dens modstandsdygtighed over for højenergistråling er højere end alle andre optiske fluorider. Det anvendes i metallurgi til raffinering af aluminium, produktion af svejsemidler, som præopacificeringsmiddel og i ruder frits produktion.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 7787-32-8
Molekylær formel BaF2
Molekylvægt (g/mol) 175.32
MDL nummer MFCD00003450
InChI nøgle OYLGJCQECKOTOL-UHFFFAOYSA-L
Synonym barium fluoride, baryum fluorure french, baryum fluorure, difluorobarium, barium fluoride, ultra dry, barium ii fluoride, barium fluoride, powder, nickelous sulfate; nickel ii sulfate, barium fluoride trace metals basis
PubChem CID 62670
SMIL [F-].[F-].[Ba++]
Tekniske data
Kogepunkt 2260°C
Kemisk navn eller materiale Barium fluoride
Smeltepunkt 1353°C
Fysisk form Pulver
Mængde 100 g
Assay Procent Noter (metalbasis)
FN nummer UN1564
Merck Index 14,974
Opløselighedsinformation Slightly soluble in water; soluble in methanol,and ethanol.
IUPAC navn barium(2+)difluorid
Formel vægt 175.36
Procent renhed 99.99%
Grad Puratronic
Lugt Odorless
Brydningsindeks 1.4741
Tæthed 4.83 g/mL