Få mere at vide
Barium fluoride, Optical Grade
Artikelnummer. 11397667
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11397667 100 g 100g
11307677 5 g 5g
11387667 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 11397667 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 014057.22
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 7787-32-8 | BaF2 | 175.32 g/mol
Bariumfluorid bruges i keramisk flux, kulbørster til elektrisk udstyr, glasfremstilling, til fremstilling af andre fluorider, krystaller til spektroskopi, elektronik og tørfilmssmøremidler. Bruges til det antiseptiske middel. Til industriapplikationer, såsom elektron, måleapparater, metallurgi, keramik. Bariumfluorid er ofte velegnet til applikationer i det passive IR-bånd (8 til 14 μm) og bruges ofte som et viewport-vindue til termografi.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 7787-32-8
Molekylær formel BaF2
Molekylvægt (g/mol) 175.32
MDL nummer MFCD00003450
InChI nøgle OYLGJCQECKOTOL-UHFFFAOYSA-L
Synonym barium fluoride, baryum fluorure french, baryum fluorure, difluorobarium, barium fluoride, ultra dry, barium ii fluoride, barium fluoride, powder, nickelous sulfate; nickel ii sulfate, barium fluoride trace metals basis
PubChem CID 62670
SMIL [F-].[F-].[Ba++]
Tekniske data
Kogepunkt 2260°C
Kemisk navn eller materiale Barium fluoride
Smeltepunkt 1353°C
Fysisk form Broken Crystals
Mængde 100 g
FN nummer UN1564
Merck Index 14,974
Opløselighedsinformation Soluble in methanol,ethanol,water 1.2g/L.
IUPAC navn barium(2+)difluorid
Formel vægt 175.36
Grad Optisk
Lugt Odorless
Brydningsindeks 1.4741
Tæthed 4.83 g/mL