Få mere at vide
Bariumfluorid krystal optisk disk, 32mm x 3mm, poleret begge sider, Thermo Scientific Chemicals
Mængde:
1 Ea.
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Barium fluoride crystal optic disc |
| Navn note | 32mm x 3mm, Polished both sides |
| Mængde | 1 Ea. |