Få mere at vide
Bariumfluorid krystal optisk disk, 13mm x 1mm, poleret begge sider, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15406245
Mængde:
1 Ea.
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 15406245
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 038447.KT
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Spektroskopi, IR-vindue. Bariumfluorid er almindeligt anvendt i spektroskopiske komponenter. Det er gennemsigtigt fra det ultraviolette til det infrarøde, hvilket favoriserer at lave optiske komponenter som linser. Det bruges også som et viewport-vindue til termografi og scintillatormateriale til detektion af røntgen- og gammastråler.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Barium fluoride crystal optic disc
Navn note 13mm x 1mm, Polished both sides
Mængde 1 Ea.
Opløselighedsinformation Soluble in ethanol,methanol,hydrochloric acid,nitric acid,hydrogen fluoride and ammonium chloride. Sparingly soluble in water.