Få mere at vide
Barium fluoride, 99%
Beskrivelse
Det finder anvendelse i keramisk flusmiddel, glasfremstilling, metallurgi, elektronik og tørfilmssmøremidler. Den er gennemsigtig fra ultraviolet til infrarød. Bariumfluorid bruges sædvanligvis som et scintillatormateriale og nyttigt som et transmissionsvinduemateriale til IR-spektroskopi, mest brugt til analyse af brændselsolieprøver. Af alle de optiske fluorider er det den mest modstandsdygtige over for højenergistråling. Det bruges som præopacificerende middel og til fremstilling af emalje, svejsemidler og glasering frits .
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kogepunkt | 2260°C |
| Kemisk navn eller materiale | Barium fluoride |
| Smeltepunkt | 1353°C |
| Farve | Farveløs |
| Fysisk form | Pulver |
| Mængde | 1 kg |
| Analyseprocentområde | 99% |
| Opløselighedsinformation | Soluble in ethanol,methanol,and aqueous solutions of ammonium chloride. Slightly soluble in water. |
| IUPAC navn | barium(2+);difluorid |
| Formel vægt | 175.36 |
| Vis mere |