Få mere at vide
Barium fluoride, 99%
Artikelnummer. 11311709
Skift visning
Mængde:
25 g
250 g
1 kg
Pakningsstørrelse:
1kg
250g
25g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11311709 250 g 250g
11331709 25 g 25g
11321709 1 kg 1kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 11311709 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 012338.30
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 7787-32-8 | BaF2 | 175.32 g/mol
Det finder anvendelse i keramisk flusmiddel, glasfremstilling, metallurgi, elektronik og tørfilmssmøremidler. Den er gennemsigtig fra ultraviolet til infrarød. Bariumfluorid bruges sædvanligvis som et scintillatormateriale og nyttigt som et transmissionsvinduemateriale til IR-spektroskopi, mest brugt til analyse af brændselsolieprøver. Af alle de optiske fluorider er det den mest modstandsdygtige over for højenergistråling. Det bruges som præopacificerende middel og til fremstilling af emalje, svejsemidler og glasering frits .
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 7787-32-8
Molekylær formel BaF2
Molekylvægt (g/mol) 175.32
MDL nummer MFCD00003450
InChI nøgle OYLGJCQECKOTOL-UHFFFAOYSA-L
Synonym barium fluoride, baryum fluorure french, baryum fluorure, difluorobarium, barium fluoride, ultra dry, barium ii fluoride, barium fluoride, powder, nickelous sulfate; nickel ii sulfate, barium fluoride trace metals basis
PubChem CID 62670
SMIL [F-].[F-].[Ba++]
Tekniske data
Kogepunkt 2260°C
Kemisk navn eller materiale Barium fluoride
Smeltepunkt 1353°C
Farve Farveløs
Fysisk form Pulver
Mængde 250 g
Analyseprocentområde 99%
Opløselighedsinformation Soluble in ethanol,methanol,and aqueous solutions of ammonium chloride. Slightly soluble in water.
IUPAC navn barium(2+)difluorid
Formel vægt 175.36
Lugt Odorless
Brydningsindeks 1.4741
Tæthed 4.83