Få mere at vide
Barium fluoride, 99.9% (metals basis)
Artikelnummer. 11377828
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11377828 100 g 100g
11367828 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 11377828 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 036380.22
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 7787-32-8 | BaF2 | 175.32 g/mol
Bariumfluorid bruges som materiale til fremstilling af optiske komponenter såsom linser, i vinduer til infrarød spektroskopi, især inden for brændselsolieanalyse, brugt som præopacificeringsmiddel og i emalje og ruder frits produktion. Det bruges også til fremstilling af svejsemidler, metallurgi, som et smeltet bad til raffinering af aluminium.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 7787-32-8
Molekylær formel BaF2
Molekylvægt (g/mol) 175.32
MDL nummer MFCD00003450
InChI nøgle OYLGJCQECKOTOL-UHFFFAOYSA-L
Synonym barium fluoride, baryum fluorure french, baryum fluorure, difluorobarium, barium fluoride, ultra dry, barium ii fluoride, barium fluoride, powder, nickelous sulfate; nickel ii sulfate, barium fluoride trace metals basis
PubChem CID 62670
SMIL [F-].[F-].[Ba++]
Tekniske data
Kogepunkt 2260°C
Kemisk navn eller materiale Barium fluoride
Smeltepunkt 1353°C
Farve Farveløs
Fysisk form Fused Lump
Mængde 100 g
Analyseprocentområde 99.99% (Metals basis)
Opløselighedsinformation Soluble in methanol,ethanol,water 1.2g/L.
IUPAC navn barium(2+);difluorid
Formel vægt 175.36
Lugt Odorless
Brydningsindeks 1.4741
Tæthed 4.83