Få mere at vide
Barium fluoride, 99.9% (metals basis)
Beskrivelse
Bariumfluorid bruges som materiale til fremstilling af optiske komponenter såsom linser, i vinduer til infrarød spektroskopi, især inden for brændselsolieanalyse, brugt som præopacificeringsmiddel og i emalje og ruder frits produktion. Det bruges også til fremstilling af svejsemidler, metallurgi, som et smeltet bad til raffinering af aluminium.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kogepunkt | 2260°C |
| Kemisk navn eller materiale | Barium fluoride |
| Smeltepunkt | 1353°C |
| Farve | Farveløs |
| Fysisk form | Fused Lump |
| Mængde | 25 g |
| Analyseprocentområde | 99.99% (Metals basis) |
| Opløselighedsinformation | Soluble in methanol,ethanol,water 1.2g/L. |
| IUPAC navn | barium(2+)difluorid |
| Formel vægt | 175.36 |
| Vis mere |