Få mere at vide
Barium Fluoride, 98%, Honeywell™ Fluka™
Artikelnummer. 15652330 Shop alle Honeywell Fluka produkter
Skift visning
Mængde:
500 g
Emballage:
Poly bottle
Pakningsstørrelse:
500g
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
15652330 500 g Poly bottle 500g
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 15652330 Leverandør Honeywell-Fluka Leverandørnr. 236101500G
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Powder, 98%
  • Leading the Industry For Over 65 Years
  • Honeywell now delivers Fluka™ premium grade inorganic reagents worldwide – with consistency, purity, and accuracy assured
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kogepunkt 2260°C
Kemisk navn eller materiale Barium Fluoride
Smeltepunkt 1350°C
CAS 7787-32-8
Farve White
Fysisk form Powder
Mængde 500 g
Molekylær formel BaF2
MDL nummer MFCD00003450
FN nummer UN1564
Synonym barium fluoride, baryum fluorure french, baryum fluorure, difluorobarium, barium fluoride, ultra dry, barium ii fluoride, barium fluoride, powder, nickelous sulfate; nickel ii sulfate, barium fluoride trace metals basis
InChI nøgle OYLGJCQECKOTOL-UHFFFAOYSA-L
SMIL [F-].[F-].[Ba++]
IUPAC navn barium(2+);difluoride
Molekylvægt (g/mol) 175.32
PubChem CID 62670
Formel vægt 175.32g/mol
Procent renhed 98%
Emballage Poly bottle
Tæthed 4.89g/mL at 25°C