Få mere at vide
Barium dodecairon nonadecaoxide
Artikelnummer. p-7059883
Mængde:
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 15422357
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 045552.14
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 12047-11-9 | BaFe12O19
Barium dodecairon nonadecaoxide bruges i subwoofermagneter for at give strøm. Det bruges også i nye højteknologiske magnetbånd.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 12047-11-9
Molekylær formel BaFe12O19
MDL nummer MFCD00075637
Synonym Barium ferrite
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Barium dodecairon nonadecaoxide
Smeltepunkt >1315°C
Farve Sort
Fysisk form Pulver
Mængde 25 g
FN nummer UN1564
Opløselighedsinformation Insoluble in water.
Formel vægt 1111.48