Få mere at vide
Barium dodecairon nonadecaoxide
Beskrivelse
Barium dodecairon nonadecaoxide bruges i subwoofermagneter for at give strøm. Det bruges også i nye højteknologiske magnetbånd.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Barium dodecairon nonadecaoxide |
| Smeltepunkt | >1315°C |
| Farve | Sort |
| Fysisk form | Pulver |
| Mængde | 100 g |
| FN nummer | UN1564 |
| Opløselighedsinformation | Insoluble in water. |
| Formel vægt | 1111.48 |