Få mere at vide
Barium dodecairon nonadecaoxide
Artikelnummer. 15422357
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15422357 25 g 25g
15432357 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 15422357 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 045552.14
Request Bulk or Custom Format
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 12047-11-9 | BaFe12O19
Barium dodecairon nonadecaoxide bruges i subwoofermagneter for at give strøm. Det bruges også i nye højteknologiske magnetbånd.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 12047-11-9
Molekylær formel BaFe12O19
MDL nummer MFCD00075637
Synonym Barium ferrite
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Barium dodecairon nonadecaoxide
Smeltepunkt >1315°C
Farve Sort
Fysisk form Pulver
Mængde 25 g
FN nummer UN1564
Opløselighedsinformation Insoluble in water.
Formel vægt 1111.48