Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals Bariumdiphenylaminsulfonat, rent, indikatorkvalitet
Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkterBeskrivelse
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Barium diphenylaminesulfonate |
| Smeltepunkt | 300,0 °C |
| Farve | Hvid til Grå |
| Tab ved tørring | 1% maks. (105 °C) |
| Infrarødt spektrum | Autentisk |
| Emballage | Glasflaske |
| Mængde | 5 g |
| Følsomhed | (som indikator) passerer |
| Merck Index | 15, 7423 |
| Opløselighedsinformation | Opløselighed i vand: opløselig. Andre opløseligheder: opløselig i alkohol, uopløselig i ether og benzen |
| Vis mere |
Sikkerhed og håndtering
- Barium diphenylaminesulfonate
- Advarsel
- Akut toksicitet Kategori 4
- H332-Farlig ved indånding.
- H302-Farlig ved indtagelse.
- P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
- P264-Vask ansigtet, hænderne o grundigt efter brug.
- P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
- P312-I tilfælde af ubehag, ring til en GIFTINFORMATION/læge/ .