Få mere at vide
Bariumdiphenylamin-4-sulfonat
Beskrivelse
Bariumdiphenylamin-4-sulfonat bruges som et farmaceutisk mellemprodukt og i kemisk forskning. Det bruges også som et analytisk doseringsmiddel.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Bariumdiphenylamin-4-sulfonat bruges som et farmaceutisk mellemprodukt og i kemisk forskning. Det bruges også som et analytisk doseringsmiddel.
Opløselighed Det er moderat
opløseligt i vand.
Bemærkninger
Opbevares køligt. Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted. Lysfølsom. Uforeneligt med mineralsyrer, organiske syrer, stærke oxidationsmidler.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Barium diphenylamine-4-sulfonate |
| Smeltepunkt | >300 °C |
| Mængde | 25 g |
| FN nummer | UN1564 |
| Opløselighedsinformation | Den er moderat opløselig i vand. |
| Formel vægt | 633.9 |
Sikkerhed og håndtering
- Barium diphenylamine-4-sulfonate
- Advarsel
- Akut toksicitet Kategori 4
- H302-Farlig ved indtagelse.
- H332-Farlig ved indånding.
- P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
- P264-Vask grundigt efter brug.
- P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
- P312-I tilfælde af ubehag, ring til en GIFTINFORMATION/læge/ .
- MIXTURE LIST-Contain: Barium diphenylamine-4-sulfonate