Få mere at vide
Barium diphenylamine-4-sulfonate
Artikelnummer. 11463277
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11463277 5 g 5g
11473277 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 11463277 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A16197.06
Request Bulk or Custom Format
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 6211-24-1 | C24H20BaN2O6S2 | 633.88 g/mol
Bariumdiphenylamin-4-sulfonat bruges som et farmaceutisk mellemprodukt og i kemisk forskning. Det bruges også som et analytisk doseringsmiddel.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Bariumdiphenylamin-4-sulfonat bruges som et farmaceutisk mellemprodukt og i kemisk forskning. Det bruges også som et analytisk doseringsmiddel.
Opløselighed Det er moderat
opløseligt i vand.
Bemærkninger
Opbevares køligt. Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted. Lysfølsom. Uforeneligt med mineralsyrer, organiske syrer, stærke oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 6211-24-1
Molekylær formel C24H20BaN2O6S2
Molekylvægt (g/mol) 633.88
MDL nummer MFCD00007497
InChI nøgle IVCNVXFNTKXMCA-UHFFFAOYSA-L
Synonym barium diphenylamine-4-sulfonate, barium diphenylaminesulfonate, benzenesulfonic acid, 4-phenylamino-, barium salt 2:1, barium bis 4-anilinobenzenesulphonate, barium diphenylamine sulfonate, n-phenylsufanilic acid barium, unii-ssj5f79159, diphenylamine-4-sulfonic acid barium salt, n-phenylsufanilic acid, barium salt, 4-anilinobenzenesulfonate; barium 2+
PubChem CID 80342
IUPAC navn 4-anilinobenzensulfonat; barium(2+)
SMIL [Ba++].[O-]S(=O)(=O)C1=CC=C(NC2=CC=CC=C2)C=C1.[O-]S(=O)(=O)C1=CC=C(NC2=CC=CC=C2)C=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Barium diphenylamine-4-sulfonate
Smeltepunkt >300°C
Mængde 5 g
FN nummer UN1564
Opløselighedsinformation It is moderate soluble in water.
Formel vægt 633.9