Få mere at vide
Bariumkrystallinsk dendritisk fast stof, 99,9% (metalbasis)
Artikelnummer. 11372408
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11372408 25 g 25g
11362408 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11372408 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 014454.14
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 20-11-2026
CAS: 7440-39-3 | Ba | 137,33 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 7440-39-3
Molekylær formel Ba
Molekylvægt (g/mol) 137.33
MDL nummer MFCD00134031
InChI nøgle DSAJWYNOEDNPEQ-UHFFFAOYSA-N
Synonym bario, baryum, bario spanish, baryum french, barium, soluble compounds, unii-24gp945v5t, and soluble compounds, barium, elemental, and compounds, atom
PubChem CID 5355457
ChEBI CHEBI:32595
IUPAC navn barium
SMIL [Ba]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Barium
Farve Sølv til grå
Udseende Sølvgrå solid
Mængde 25 g
Lugt Lugtfri
Analyseprocentområde 99,9% (metalbasis)
Form Krystallinsk dendritisk fast stof