Få mere at vide
Bariumkrystallinsk dendritisk fast stof, 99,9% (metalbasis)
Beskrivelse
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Barium |
| Farve | Sølv til grå |
| Udseende | Silver Gray solid |
| Mængde | 5 g |
| Lugt | Odorless |
| Analyseprocentområde | 99.9% (Metals basis) |
| Form | Crystalline Dendritic Solid |
Safety and Handling
Product Identifier
- Barium crystalline dendritic solid
- Fare
- Akut toksicitet Kategori 3
- Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
- Brandfarligt fast stof Kategori 2
- Hudætsning/hudirritation Kategori 1B
- Stoffer, som ved kontakt med vand afgiver brandfarlige gasser Kategori 1
- H228-Brandfarligt fast stof.
- H260-Ved kontakt med vand udvikles brandfarlige gasser, som kan selvantænde.
- H301-Giftig ved indtagelse.
- H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
- H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
- P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
- P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
- P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
- P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
- P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
- P370+P378-Ved brand: Anvend til brandslukning.
- MIXTURE LIST-Contain: Barium