Få mere at vide
Barium chromate, Puratronic™, 99.995% (metals basis)
Artikelnummer. 11306148
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11306148 5 g 5g
11316148 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11306148 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 011124.06
Request Bulk or Custom Format
CAS: 10294-40-3 | BaCrO4 | 253.32 g/mol
Bariumchromat har vist sig at være nyttigt i mange kapaciteter. ofte bruges forbindelsen som bærer for chromionerne. er et oxidationsmiddel, hvilket gør det nyttigt som en forbrændingshastighedsmodifikator i pyrotekniske sammensætninger. Det er især nyttigt i delay-sammensætninger såsom delay-sikringer. Det bruges også i sammensætningen af en katalysator til alkandehydrering.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 10294-40-3
Molekylær formel BaCrO4
Molekylvægt (g/mol) 253.32
MDL nummer MFCD00014180
InChI nøgle QFFVPLLCYGOFPU-UHFFFAOYSA-N
Synonym barium chromate, lemon chrome, permanent yellow, barium chromate vi, baryta yellow, ultramarine yellow, pigment yellow 31, ci pigment ylllow 31, barium chromate 1:1, unii-7d7o9cf0ix
PubChem CID 25136
IUPAC navn barium(2+) dioxochromiumbis(olat)
SMIL [Ba++].[O-][Cr]([O-])(=O)=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Barium chromate
Farve Gul
Fysisk form Pulver
Mængde 5 g
Assay Procent Noter (metalbasis)
FN nummer UN1479
Merck Index 14,972
Opløselighedsinformation Insoluble in water. Soluble in strong acids.
Formel vægt 253.33
Procent renhed 99.998%
Grad Puratronic
Lugt Odorless
Tæthed 4.50 g/mL