Få mere at vide
Bariumchromat, 98%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11356978
Skift visning
Mængde:
250 g
1 kg
Pakningsstørrelse:
1kg
250g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11356978 250 g 250g
11346978 1 kg 1kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11356978 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 014669.30
Request Bulk or Custom Format
CAS: 10294-40-3 | BaCrO4 | 253.32 g/mol
Bariumchromat bruges som pigment, oxidationsmiddel, farvestof i glas og sulfatopfanger i forkromningsbade, keramik og porcelæn. Det virker som en korrosionshæmmer i fugepastaer og metalprimere. Desuden bruges det i sikringer, sikkerhedstændstikker, tændingskontrolenheder og højtemperaturbatterier. Ud over dette bruges den som en bærer for chromionerne og anvendelig som en forbrændingshastighedsmodifikator i pyrotekniske sammensætninger. Det er involveret som en katalysator i alkandehydreringsreaktionen.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 10294-40-3
Molekylær formel BaCrO4
Molekylvægt (g/mol) 253.32
MDL nummer MFCD00014180
InChI nøgle QFFVPLLCYGOFPU-UHFFFAOYSA-N
Synonym barium chromate, lemon chrome, permanent yellow, barium chromate vi, baryta yellow, ultramarine yellow, pigment yellow 31, ci pigment ylllow 31, barium chromate 1:1, unii-7d7o9cf0ix
PubChem CID 25136
SMIL [Ba++].[O-][Cr]([O-])(=O)=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Barium chromate
Farve Gul
Fysisk form Pulver
Mængde 250 g
Analyseprocentområde 98%
Opløselighedsinformation Insoluble in water,acetic acid and chromic acid.
IUPAC navn barium(2+);dioxid(dioxo)chrom
Formel vægt 253.33
Lugt Odorless
Tæthed 4.5 g/cm3