Få mere at vide
Barium chloride, ultra dry, 99.95% (metals basis), Thermo Scientific™
Artikelnummer. 11332498
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11332498 5 g 5g
11322498 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 11332498 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 014549.06
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
  • Ampouled under argon
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 10361-37-2
Molekylær formel BaCl2
Molekylvægt (g/mol) 208.23
MDL nummer MFCD00003445
InChI nøgle WDIHJSXYQDMJHN-UHFFFAOYSA-L
Synonym barium chloride, barium dichloride, barium chloride solution, ccris 2286, barium chloride, anhydrous, barium chloride, ultra dry, bariumchlorid, dichlorobarium, dsstox_cid_24508
PubChem CID 25204
ChEBI CHEBI:63317
SMIL [Cl-].[Cl-].[Ba++]
Tekniske data
Kogepunkt 1560°C
Kemisk navn eller materiale Barium chloride
Smeltepunkt 963°C
Navn note Ultra dry
Farve White
Fysisk form Beads
Mængde 5 g
Assay Procent Noter (metals basis)
FN nummer UN1564
Merck Index 14,971
Opløselighedsinformation Soluble in water 370g/L.
IUPAC navn barium(2+) dichloride
Formel vægt 208.25
Procent renhed 99.95%
Lugt Odorless
Emballage Ampule
Følsomhed Hygroscopic
Tæthed 3.9 g/mL