Få mere at vide
Barium Chloride, Supelco™
Tekniske data
Tekniske data
| Kogepunkt | 1560°C/1013 hPa |
| Kemisk navn eller materiale | Barium Chloride |
| Smeltepunkt | 963°C |
| Mængde | 500 g |
| MDL nummer | MFCD00003445 |
| Synonym | Barium chloride, Barium dichloride, Barium chloride |
| Tæthed | 3.9 g/cm3 at 20°C |